CLS354523
Corning® BioCoat™ Collagen IV Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Plug Seal Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
rectangular flask
Características
cap with Plug Seal Cap
canted neck
envase
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
fabricante / nombre comercial
Corning 354523
capacidad
75 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable