Documentos clave
CLS354089
Corning® BioCoat Collagen I #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
Sinónimos:
slides, coverslip
Seleccione un Tamaño
60 EACH
280,00 €
280,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
60 EACH
280,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
280,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round glass
envase
pkg of 60 ea (1 pack, Bulk Packed)
fabricante / nombre comercial
Corning 354089
tamaño
22 mm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)