CLS354087
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine/Laminin #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Sinónimos:
slides, coverslip
Seleccione un Tamaño
402,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
402,00 €
Productos recomendados
Materiales
glass
envase
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
fabricante / nombre comercial
Corning 354087
tamaño
12 mm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)