Documentos clave
CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.43
El producto CLS33982B no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nombre del producto
Pyrex® fritted support base with 40/35 joint, for 47 mm microfiltration assembly, coarse frit
Materiales
glass housing
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning
Diámetro
47 mm
cuello diám.
33-41 mm
Categorías relacionadas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)