CLS3121STPK
Replacement stopcock, for Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement 24/29 stopcock w/ hose connector, 1/cs
Sinónimos:
Corning stopcock
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Junta
joint ST/NS24/29
Características
reusable
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 3121-STPK
Altura
117 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)