Documentos clave
CLS3121200CO
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement cover for 5.8L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Sinónimos:
glass desiccator cover, glass desiccator lid
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
El producto CLS3121200CO no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Características
reusable
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 3121-200CO
Altura
94 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
These PYREX desiccator covers are replacements for 5.8L desiccators CLS3121200. They require a replacement 24/29 Standard Taper stopcock with a tooled hose connection. The plug material is PTFE.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)