Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 72,80 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104510
72,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5315-0150
I.D. × H
150 mm × 150 mm
General description
Blue polypropylene body; clear polycarbonate cover. Autoclavable.
Other Notes
Supplied with 140 mm aluminum plate.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5315-0150 | manufacturer/tradename Bel-Art F42029-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F42020-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F42010-0000 |
| I.D. × H 150 mm × 150 mm | I.D. × H - | I.D. × H - | I.D. × H - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?