CLS21505L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 5 L
Sinónimos:
storage reservoir
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex
colorless
grado
for chromatography
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 2150-5L
capacidad
5 L
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)