CLS11502
Corning® Erlenmeyer flask, 5 L
baffled bottom, with aseptic connections, polycarbonate, sterile, case of 2 ea
Sinónimos:
5L Erlenmeyer Flask, Corning 5L Flask
Seleccione un Tamaño
866,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
866,00 €
Productos recomendados
Materiales
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth neck
esterilidad
sterile
Características
cap
envase
case of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 11502
matraz capacidad
(5,000 mL)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Corning® Erlenmeyer flask, 5 L has baffled bottom.
- Molded-in graduations for accuracy.
- Large vent cap for continuous gas exchange while preventing leakage
- Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- Nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
- BSE/TSE compliant accessories
- Autoclavable once at 121°C, 15psi for 20 minutes. Repeated autoclaving weakens the flask and is not recommended.
- Vent cap is not autoclavable.
- BSE/TSE compliant accessories
- Free of Animal components.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)