Documentos clave
CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
Sinónimos:
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
Seleccione un Tamaño
24 EA
386,00 €
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
386,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
386,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polycarbonate bottom (baffled)
wide-mouth
esterilidad
sterile
Características
closure type Vented cap
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431682
capacidad
5 L
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)