The SKU 92090408-DNA-5UG is 5 micrograms of the extracted and purified DNA from this cell line. The 92090408-1VL is the cryopreserved cell line available for culture. The frozen cell lines are packaged as 2 x 10^6 cells per vial.
455
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 92090408, Reactivity: Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
envase
tube of 5 μg 92090408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090408-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS1
Reactividad
Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Inmunógeno
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Quelle est la différence entre ces deux références : 92090408-DNA-5uG et 92090408 1 vial
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?