Documentos clave
OMK (637-69)
90110510, owl monkey kidney, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
OMK (637-69), from owl monkey kidney, 90110510, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
origen biológico
owl monkey kidney
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
receptores
Not specified
Origen línea celular
Owl Monkey Kidney
Descripción línea celular
Derived from a normal female adult owl monkey. Sub-cultivation on over 100 occasions produced no evidence of latent infection. Used for propagation of non-human primate viruses, e.g., Herpesvirus aotus, Herpesvirus saimari and Herpesvirus ateles.
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8, i.e., seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37 °C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)