Documentos clave
QIMR-WIL
86030601, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
QIMR-WIL, 86030601
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Epstein Barr Virus (EBV)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human myeloblastic leukaemia lymphoblast
Descripción línea celular
Established from peripheral lymphocytes of a patient with myeloblastic leukaemia at the Queensland Institute for Medical Research. It produces EBV and has been used in co-cultivation lymphocyte transformation studies. Non-uniform lymphoblast.
Aplicación
Transformation studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures at 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)