Documentos clave
OKT9
86022707, Reactivity: Anti-CD71, human
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
envase
tube of 5 μg 86022707-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86022707-1VL
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reactividad
Anti-CD71, human
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
Descripción línea celular
The antibody is directed against the transferrin receptor, CD71.
Inmunógeno
Human acute lymphoblastic leukaemia cells
Medio de cultivo
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)