NA1/34.HLK
85102243, Reactivity: Anti-CD1a, human
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS1
Reactividad
Anti-CD1a, human
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Inmunógeno
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo