MAB10216-I
Anti-Flavivirus Group Antigen Antibody, clone D1-4G2-4-15
clone D1-4G2-4-15
Sinónimos:
Flavivirus antigen
Productos recomendados
Especificidad
Inmunógeno
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable