1.2B4
10070103, human pancreas (islets), Epitheloid
About This Item
Productos recomendados
product name
1.2B4, from human pancreas(islets), 10070103
origen biológico
human pancreas (islets)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal chromosome number 67-71
morfología
Epitheloid
productos
1.2B4 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry. These cells express the GLUT1 glucose transporter.
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 10,13
D5S818: 10,14
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 8,12
vWA: 18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo