Saltar a
C5374
CB-DMB
≥98% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
265,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23Cl2N7O
Número CAS:
Peso molecular:
472.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
265,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
InChI
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
InChI key
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX).
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX); pan-inhibitor of the NA+-Ca2+exchanger isoforms.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N0663D1068B3436
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~6.8 mg/mL
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)