Documentos clave
BMSW100550
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 50 g, stainless steel
Seleccione un Tamaño
1 EACH
27,50 €
27,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
27,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
27,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1005-50
tamaño
50 g
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
BMSW10051BMSW10052BMSW10055
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-50
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-2
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-5
size
50 g
size
1 g
size
2 g
size
5 g
Descripción general
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)