Documentos clave
BMSW110521100
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight Set
pack of 21 pieces, size 0.001-100 g, stainless steel
Seleccione un Tamaño
21 EACH
174,00 €
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
21 EACH
174,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
174,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 21 pieces
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1105-21100
tamaño
0.001-100 g
Descripción general
Basic, compact balances with readability in the range of 0.1g to 0.01g can be calibrated with M1 Class weights.
Each individual weight and weight set from Accuris is supplied with an individual Certificate of Verification confirming that the weight(s) meet OIML regulations and tolerances for the specific weight class.
The economy M1 Calibration Weight Set includes 21 pieces in a protective carrying case.
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)