The dimensions of the ice pan are 42L x 30.3W x 20cmH (16½ x 12 x 8”).
BAM168079103
Magic Touch 2™ maxi ice pan with lid
capacity 9.0 L, red, pack of 1 ea
Sinónimos:
lab ice bucket
Seleccione un Tamaño
223,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
223,00 €
Productos recomendados
Materiales
red
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art M16807-9103
capacidad
9.0 L
Descripción general
Features:
- Snug fitting lids for additional insulation and protection
- Expanded urethane is lightweight for easy transport
- Fill line indicators
- Built-in spouts to pour of unwanted liquid*
- Raised edges for ease in carrying
- Lightly textured non-slip finish
- Stackable
*Feature is not in 1.0L pans
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What are the dimensions of this ice pan?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?