Documentos clave
BAF133550001
Fluorescent Ruler, Metric/English Scale
pink phosphorescent ink visible under UV
Seleccione un Tamaño
1 EA
29,90 €
29,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
29,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.22
29,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13355-0001
intervalo de medida
0-15 cm
Descripción general
This plastic metric/English scale is printed with a highly visible, glow-in-the-dark pink phosphorescent ink. Under UV light the ruler graduations glow visibly and help to calculate nucleic acid mobility. The ruler is marked 0 to 15cm in millimeter increment, along one edge and 0" to 6" in 1/16" increments on the other edge.
High visibility, glow-in-the-dark scale
  • Ideal for viewing fluorescent images and fluorescent photography
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)