B2506
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Clave InChI
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
producto comparable
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)