B0814
BMP-7 active human
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
BMP7 human, Bone Morphogenetic Protein 7 human
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in Nicotiana
Ensayo
>97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≤40 ng/mL ED50
mol peso
16.5 kDa (single chain)
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ μg protein)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... BMP7(655)
Amino Acid Sequence
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
ED50: ≤ 40 ng/mL
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)