Documentos clave
AXYTF1000LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
racked, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinónimos:
Pipette tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
624,00 €
624,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
624,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
624,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TF-1000-L-R-S
Corning
envase
pkg of 5x1000tips/cs
tamaño
1000 μL
volumen
1000 μL
Aplicación
Maxymum Recovery® pipette filter tips have been used for DNA amplification and microbiological purposes.
Características y beneficios
  • Tips are sterile and are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
  • To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
  • For extremely low retention and high productivity, Maxymum recovery technology is used
  • Nonpyrogenic
  • RNase-/DNase-free
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)