Documentos clave
AXYT400L
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf®, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
684,00 €
684,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
684,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
684,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-400-L
Corning
envase
pkg of 20x1000tips/cs
tamaño
0.5-10 μL
volumen
0.5—10 μL
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)