AXYST45S
Screw cap tube
capacity 0.5 mL, clear, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
692,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
692,00 €
Productos recomendados
Materiales
clear
screw top cap
esterilidad
sterile
Características
RCF 20,000 × g
envase
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
0.5 mL
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)