Documentos clave
AXYSCT200SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Seleccione un Tamaño
1 PKG
2014,00 €
2014,00 €
Precio de catálogo2120,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
2014,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
2014,00 €
Precio de catálogo2120,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc SCT-200-SS-C-S
Corning
envase
pkg of 8x500caps/cs
Parámetros
20000 × g max. RCF
tamaño
2.0 mL
color
clear
clear
Adaptador
cap (screw cap)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Descripción general
  • Axygen® microcentrifuge tubes with screw caps ensure a perfectly secure seal for sample protection.
  • Screw caps with O-Rings to prevent sample evaporation.
  • Free of RNase-/DNase and Nonpyrogenic.
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)