AXYPCR384C
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, Full Skirt, conical bottom clear polypropylene wells, clear, maximum volume 40 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinónimos:
384 multiwell plate
Seleccione un Tamaño
383,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
383,00 €
Productos recomendados
Materiales
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-384-C
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
volumen máximo
40 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
40 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (thermal cycling)
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)