Documentos clave
AXYPCR384LC480WNF
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
no film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs
Sinónimos:
PCR microplate
Seleccione un Tamaño
1 PKG
371,00 €
371,00 €
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
371,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
371,00 €
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025Detalles
Materiales
conical bottom white polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt Full skirt
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-384-LC480-W-NF
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
volumen máximo
30 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
30 μL
color
white
idoneidad
suitable for PCR
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)