Documentos clave
AXYMTS1112C
MiniTube
12-strip, bulk pack, size 1.1 mL, pkg of 5x80strips/cs, non-sterile, polypropylene
Sinónimos:
centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
1 PKG
187,00 €
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
187,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MTS-11-12-C
Corning
envase
pkg of 5x80strips/cs
tamaño
1.1 mL
Características y beneficios
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)