AXYMCT060C
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinónimos:
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Seleccione un Tamaño
509,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
509,00 €
Productos recomendados
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-060-C
Corning
envase
pkg of 10x1000tubes/cs
tamaño
0.6 mL
color
clear
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Axygen® MaxyClear homopolymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
- Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
- Frosted surface for labeling.
- A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
- Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
- Maximum G-force is 14,000 RCF.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)