AXYFX250R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Sinónimos:
Beckman Pipette Tips
Seleccione un Tamaño
358,15 €
Precio de catálogo377,00 €Ahorre 5 %Seleccione un Tamaño
About This Item
358,15 €
Precio de catálogo377,00 €Ahorre 5 %Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc FX-250-R
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
250 μL
volumen
250 μL
color
clear
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)