Documentos clave
Z274089
Sigma-Aldrich
Techware PP bench tray
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
320,00 €
320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
320,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Heavy-duty PP tray provides a solid, stable work surface. Chemically resistant and easily cleaned. Raised 1 in. lip on edges of tray provides containment of up to 2.8 L in case of spillage. Excellent for use in medium and large-size Aldrich AtmosBags as a weighted base. Built-in threaded adapter allows a 5/8 in. diam. lattice rod to be secured to tray as a vertical support for clamps. Lattice rod shown in picture not supplied with this product, purchase Z225665 separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)