AMAB91375
Anti-MAP2 Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, monoclonal, CL5420
Sinónimos:
MAP2A, MAP2B, MAP2C
Seleccione un Tamaño
429,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
429,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5420, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL5420, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP2(4133)
Inmunógeno
Sequence
EAKAPHWTSAPLTEASAHSHPPEIKDQGGAGEGLVRSANGFPYREDEEGAFGEHGSQGTYSNTKENGINGELTSADRETAEEVSARIVQVVTAEAVAVLKGEQEKEAQHKDQTAALPLAAEETANLPPSPPPSPASEQTVT
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence PPEIKDQGGAGEGLV as determined by overlapping synthetic peptides.
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)