A9801
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt
Sinónimos:
BAPTA
About This Item
Productos recomendados
solubilidad
~50 mg/mL (pH >6)
cadena SMILES
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Highly selective calcium chelating reagent.