A9515
β-Alanine methyl ester hydrochloride
Sinónimos:
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
139.58
Beilstein:
3556748
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Clave InChI
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?