05210
β-Alanine methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
103-107 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Clave InChI
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)