Saltar a
A7986
Atovaquone
≥98% (HPLC), powder, anti-protozoal agent
Sinónimos:
Mepron, trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
84,50 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
338,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
366.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
84,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Atovaquone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
InChI key
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
Application
Atovaquone inhibits the cytochrome bc(1) complex via interactions with the Rieske iron-sulfur protein and cytochrome b in the ubiquinol oxidation pocket. In addition to its use as a treatment for toxoplasmosis, atovaquone has antimalarial properties and prevents pneumocystis pneumonia post-renal transplant.
Biochem/physiol Actions
Atovaquone in an anti-protozoal mitochondrial electron transport inhibitor. It also functions as an antimalarial and antipneumocystic agent.
Atovaquone is an anti-protozoal mitochondrial electron transport inhibitor; Antimalarial; Antipneumocystic, and has also been used to treat toxoplasmosis. It is an analog of protozoan mitochondrial protein ubiquinone, and acts by inhibiting the cytochrome bc(1) complex via interactions with the Rieske iron-sulfur protein and cytochrome b in the ubiquinol oxidation pocket.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1804A7232PHR1591
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
white to brown
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atovaquone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)