Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 128,00 € 108,80 € |
Acerca de este artículo
108,80 €
Precio de catálogo128,00 €Ahorre 15 %assay
~99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C22H36N4O9/c1-6-12(4)19(22(35)24-14(10-27)9-17(31)32)26-20(33)15(7-8-16(29)30)25-21(34)18(11(2)3)23-13(5)28/h10-12,14-15,18-19H,6-9H2,1-5H3,(H,23,28)(H,24,35)(H,25,34)(H,26,33)(H,29,30)(H,31,32)/t12-,14-,15-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KYUFGGNCJRWMDN-GOYXDOSHSA-N
Gene Information
human ... CASP6(839)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ~99% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% |
| Gene Information human ... CASP6(839) | Gene Information human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6339-1MG | 04061826680087 |