Saltar a
A0835
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
≥95%, powder
Sinónimos:
Ac-DEVD-CHO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
141,00 €
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
476,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30N4O11
Número CAS:
Peso molecular:
502.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
UMBVAPCONCILTL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) is a tetrapeptide with N-terminal acetylation and C-terminal aldehyde conjugation.[1]
Application
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al has been used as a caspase inhibitor in muscle samples,[2] smooth muscle cells[3] and Jurkat T-cells.[4]
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) aids in the recovery of stunned myocardium by its caspase inhibition functionality.[1]
Reversible inhibitor of IL-1β converting enzyme (ICE); inhibits poly(ADP-ribose) polymerase cleavage by apopain (caspase 3).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6339A2559A1086
assay
≥95%
assay
~99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841)
Gene Information
human ... CASP6(839)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)