This product is a crude enzyme preparation, the activity is not a determined test specification. Historical data indicates activity may range from 10 - 40 units per gram. Please see the link below to review the available assay protocol:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/192/355/a5384enz.pdf
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
150 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 388,00 € |
250 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 560,00 € |
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
Porcine heart
388,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
Porcine heart
Quality Segment
form
solid
mol wt
~66 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Aconitase catalyses the stereo-specific isomerization of citrate to isocitrate via cis-aconitate in the tricarboxylic acid cycle. Aconitase is inhibited by cyanide, sulfide and copper and mercury at low concentrations. It is competitively inhibited by trans-aconitate. Aconitase contains an internal Fe-S cluster which is responsible for its activity.
Analysis Note
Crude preparation containing aconitase activity
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of citrate (via cis-aconitate) to isocitrate per min at pH 7.4 at 25 °C.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart) | description liquid, ≥100 units/mg protein | description ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret) |
| biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source Porcine liver |
| form solid | form solid | form liquid | form ammonium sulfate suspension |
| mol wt ~66 kDa by gel filtration | mol wt - | mol wt - | mol wt 168 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
what is the units/mg of this product? Or is it not known?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-