A4535
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence
Sinónimos:
1,5-EDANS, N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
[Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clave InChI
HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable