A4355
Monoclonal Anti-ASPP1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone LXO54.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Apoptosis-stimulating protein of p53, 1, Anti-PPP1R13B, Anti-protein phosphatase 1 regulatory subunit 13B
Seleccione un Tamaño
668,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
668,00 €
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LXO54.2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~175 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma, U-2-OS
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP1R13B(23368)
mouse ... Ppp1r13b(21981)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)