A4480
Anti-ASPP2 antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone DX 54.10, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-53BP2 apoptosis-stimulating protein of p53 2, Anti-TP53BP2, Anti-tumor protein p53-binding protein 2
Seleccione un Tamaño
627,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
627,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DX 54.10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~175 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53BP2(7159)
mouse ... Trp53bp2(209456)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)