Merck
A4266
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-d4
Sinónimos:
Tetradeuteroacetaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CDO
Número de CAS:
Peso molecular:
48.08
Beilstein:
1743039
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
14.05 psi ( 20 °C)
temp. de autoignición
347 °F
índice de refracción
n20/D 1.3321 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cecilia Sala et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 23(2), 64-69 (2017-06-29)
Recently, the formation of carbonyl compound within e-cigarettes usage has been reported. The aim of this study was to develop a new analytical method for the direct analysis of carbonyl compounds in vaporized liquids. Two different types of e-cigarettes and