A275
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone 9A-5, ascites fluid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9A-5, monoclonal
mol peso
antigen ~110 kDa
reactividad de especies
rat, human, canine, avian
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP1A1(476)
rat ... Atp1a1(24211)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable