Documentos
74613
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate 0.16M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerol 20% (v/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 19/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
formulario
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.03 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup