Documentos clave
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
Sinónimos:
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
Seleccione un Tamaño
100 ML
223,00 €
223,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
223,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
223,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solution
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.00 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)