Per the components section on the Product Detail page, the composition of the product is as follows: concentration (in H2O): 10 g/l HEPES; 16 g/l NaCl; 0.74 g/l KCl; 0.27 g/l Na2HPO4.2H2O; 2.0 g/l dextrose.
51558
HEPES buffered saline
BioUltra, for molecular biology, 2× concentrate
Sinónimos:
HEPES Saline Buffer Solution
Seleccione un Tamaño
69,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
69,40 €
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
Línea del producto
BioUltra
Formulario
liquid
calidad
2× concentrate
composición
dextrose, 2.0 g/L
HEPES, 10 g/L
KCl, 0.74 g/L
NaCl, 16 g/L
Na2HPO4.2H2O, 0.27 g/L
concentración
2 ×
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refracción
n20/D 1.339
pH
7.2 (25 °C)
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
cadena SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Componentes
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
whether the HEPES is dissolved in PBS? Additionally, how about the concentration of the HEPES in PBS?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?